5-Bromo-2-cyano-3-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSOR61109-1GEA
39.4
EUR
APOSOR61109-1G
5-Bromo-2-cyano-3-methylpyridine
5-Bromo-2-cyano-3-methylpyridine
Formule:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,0320 g/mol Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD11975788 CAS-nummer: 156072-86-5 |