6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR61291-25GEA 564 EUR
APOSOR61291-25G APOSOR61291-1G APOSOR61291-5G
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,5700 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09033798
CAS-nummer: 40851-91-0