2-Aminomalonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR61428-5GEA
88.7
EUR
APOSOR61428-5G
2-Aminomalonamide 97%
2-Aminomalonamide
Formule:
C₃H₇N₃O₂ MW: 117,1100 g/mol Smeltpunt: 192…196 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00015932 CAS-nummer: 62009-47-6 |