Broomazijnzuur 99%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Gevaar
|
APOSOR6366-2.5KGEA
261
EUR
APOSOR6366-2.5KG
APOSOR6366-1KG
APOSOR6366-250G
Broomazijnzuur 99%
Broomazijnzuur
Formule:
BrCH₂COOH MW: 138,95 g/mol Kookpunt: 207…209 °C Smeltpunt: 47…49 °C Dichtheid: 1,93 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 113 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002678 CAS-nummer: 79-08-3 EINECS: 201-175-8 UN: 3425 ADR: 8,II |