(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR6426-5GEA 14.7 EUR
APOSOR6426-5G APOSOR6426-25G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Smeltpunt: 107…111 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00964673
CAS-nummer: 17334-08-6