N-Ethylethylenediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR6517-25GEA 26.3 EUR
APOSOR6517-25G APOSOR6517-10G APOSOR6517-100G
N-Ethylethylenediamine
N-Ethylethylenediamine
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Kookpunt: 128…130 °C
Dichtheid: 0,837 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 10 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008166
CAS-nummer: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II