(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR6814-25GEA 17.6 EUR
APOSOR6814-25G APOSOR6814-100G APOSOR6814-10G
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
(2,6-Dichlorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Smeltpunt: 158…161 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004320
CAS-nummer: 6575-24-2
EINECS: 229-504-0