3-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
APOSOR6933-5GEA
35
EUR
APOSOR6933-5G
APOSOR6933-25G
APOSOR6933-1G
3-Hydroxy-1-methylpiperidine 98%
3-Hydroxy-1-methylpiperidine
Formule:
C₆H₁₃NO MW: 115,18 g/mol Kookpunt: 76…78 °C/11mmHg Dichtheid: 0,999 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 70 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006495 CAS-nummer: 3554-74-3 EINECS: 222-609-2 |