6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR70013-10GEA 0 EUR
APOSOR70013-10G APOSOR70013-5G APOSOR70013-25G APOSOR70013-1G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,2371 g/mol
Kookpunt: 286 °C
Smeltpunt: 88 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00059776
CAS-nummer: 4411-80-7