5-Bromobenzimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR70114-10GEA 119 EUR
APOSOR70114-10G APOSOR70114-5G APOSOR70114-25G
5-Bromobenzimidazole 98%
5-Bromobenzimidazole
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Smeltpunt: 130…134 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00160001
CAS-nummer: 4887-88-1