4-Aminobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR7078-500GEA 156 EUR
APOSOR7078-500G APOSOR7078-100G
4-Aminobenzamide
4-Aminobenzamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Smeltpunt: 181…184 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007999
CAS-nummer: 2835-68-9
EINECS: 220-612-3