3-Bromo-p-toluidine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Gevaar
APOSOR7118-250GEA 154 EUR
APOSOR7118-250G APOSOR7118-100G APOSOR7118-500G
3-Bromo-p-toluidine 99%
3-Bromo-p-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Kookpunt: 254…257 °C
Smeltpunt: 25…30 °C
Vlampunt: 113 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00134176
CAS-nummer: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III