2,4-Dimethylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR7209-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7209-1G
2,4-Dimethylphenylboronic acid
2,4-Dimethylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Smeltpunt: 192…196 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD02683101
CAS-nummer: 55499-44-0