4-(4-Chlorophenyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR7343-250MGEA 80 EUR
APOSOR7343-250MG APOSOR7343-1G
4-(4-Chlorophenyl)aniline
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₀ClN
MW: 203,6700 g/mol
Smeltpunt: 127…129 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00477989
CAS-nummer: 135-68-2