2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR7384-1GEA 261 EUR
APOSOR7384-1G APOSOR7384-5G
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 98%
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03424616
CAS-nummer: 205871-52-9