4-Bromo-2-chlorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR7803-5GEA 14.7 EUR
APOSOR7803-5G
4-Bromo-2-chlorotoluene 98%
4-Bromo-2-chlorotoluene
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Kookpunt: 212 °C
Dichtheid: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00060651
CAS-nummer: 89794-02-5