Pimelic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR7935-100GEA 118 EUR
APOSOR7935-100G APOSOR7935-25G
Pimelic acid
Pimelic acid
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Kookpunt: 212 °C/10mmHg
Smeltpunt: 103…105 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004425
CAS-nummer: 111-16-0