3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR7994-1GEA 43.7 EUR
APOSOR7994-1G APOSOR7994-25G APOSOR7994-5G
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₇NO₂S
MW: 181,2100 g/mol
Smeltpunt: 101…103 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04037969
CAS-nummer: 22821-75-6