4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR8023-1GEA 72.7 EUR
APOSOR8023-1G APOSOR8023-5G
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formule: C₁₇H₂₁N₃
Smeltpunt: 134…137 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 16154-69-1