2-Morpholinobenzaldehyde 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

APOSOR8138-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8138-1G
2-Morpholinobenzaldehyde 97%
2-Morpholinobenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,2300 g/mol
Kookpunt: 162 °C/12mmHg
Smeltpunt: 45…48 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00662562
CAS-nummer: 58028-76-5

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR