3-Chloro-2-methoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR8560-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8560-1G
3-Chloro-2-methoxypyridine 98%
3-Chloro-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
Kookpunt: 50…53 °C/3mmHg
Dichtheid: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03095227
CAS-nummer: 13472-84-9
UN: 1993
ADR: 3,III