4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR8619-100GEA 87.3 EUR
APOSOR8619-100G APOSOR8619-500G
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 95%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Formule: C₁₄H₁₀BrN
MW: 272,14 g/mol
Smeltpunt: 125…128 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00671503
CAS-nummer: 114772-54-2
EINECS: 425-280-5