Phenanthrene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR8782-500GEA 159 EUR
APOSOR8782-500G APOSOR8782-100G
Phenanthrene 97%
Phenanthrene
Formule: C₁₄H₁₀
MW: 178,23 g/mol
Kookpunt: 336…340 °C
Smeltpunt: 95…101 °C
Dichtheid: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001168
CAS-nummer: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III