4-(Cyclopropylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR900312-1GEA
132
EUR
APOSOR900312-1G
APOSOR900312-5G
APOSOR900312-25G
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile 98%
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,20 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD11135501 CAS-nummer: 1019607-55-6 |