6-Acetamido-3-chloro-2-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR902130-10GEA 502 EUR
APOSOR902130-10G APOSOR902130-5G APOSOR902130-1G
6-Acetamido-3-chloro-2-methylpyridine 98%
6-Acetamido-3-chloro-2-methylpyridine
Formule: C₈H₉ClN₂O
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08713015
CAS-nummer: 160115-16-2