Nicotinamidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Pyridine-3-carboximidamide Monohydrochloride
, Pyridine-3-carboximidamide hydrochloride
, 3-Amidinopyridine hydrochloride
, 3-Carbamimidoylpyridine Monohydrochloride
, 3-Amidinopyridinium chloride
APOSOR9026-10GEA
265
EUR
APOSOR9026-10G
APOSOR9026-1G
Nicotinamidine hydrochloride
Nicotinamidine hydrochloride
Formule:
C₆H₈ClN₃ MW: 157,60 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00054326 CAS-nummer: 7356-60-7 |