4-Hydroxycyclohexanecarbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR903691-1GEA 246 EUR
APOSOR903691-1G APOSOR903691-250MG
4-Hydroxycyclohexanecarbonitrile 97%
4-Hydroxycyclohexanecarbonitrile
Formule: C₇H₁₁NO
MW: 125,1700 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD13688990
CAS-nummer: 24056-34-6