3-Methoxy-2-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR9037-25GEA 17.6 EUR
APOSOR9037-25G APOSOR9037-100G
3-Methoxy-2-nitropyridine 98%
3-Methoxy-2-nitropyridine
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Smeltpunt: 73…76 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00222276
CAS-nummer: 20265-37-6