2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR903996-1GEA
669
EUR
APOSOR903996-1G
APOSOR903996-250MG
2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
2-Chloro-7-methylquinoxaline
Formule:
C₉H₇ClN₂ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
CAS-nummer:
90272-84-7 |