1-Furfurylpyrrole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR904283-5GEA
75.7
EUR
APOSOR904283-5G
APOSOR904283-25G
1-Furfurylpyrrole 95%
1-Furfurylpyrrole
Formule:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010080 CAS-nummer: 1438-94-4 |