2-Ethynylpyrimidine 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing

APOSOR904484-1GEA 263 EUR
APOSOR904484-1G
2-Ethynylpyrimidine 97%
2-Ethynylpyrimidine
Formule: C₆H₄N₂
MW: 104,1100 g/mol
Smeltpunt: 95…96 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD10698134
CAS-nummer: 37972-24-0

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR