1,7-Dihydroxynaphthalene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR906184-25GEA 248 EUR
APOSOR906184-25G APOSOR906184-100G APOSOR906184-5G
1,7-Dihydroxynaphthalene 95%
1,7-Dihydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00035720
CAS-nummer: 575-38-2