4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR906413-5GEA 288 EUR
APOSOR906413-5G APOSOR906413-1G APOSOR906413-250MG
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0200 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08445698
CAS-nummer: 889939-42-8