Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR907093-10GEA 633 EUR
APOSOR907093-10G APOSOR907093-1G APOSOR907093-5G
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate 95%
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 73620-18-5