6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR907336-5GEA 234 EUR
APOSOR907336-5G APOSOR907336-1G APOSOR907336-10G
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₁₁BrClN
MW: 248,5473 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD08234662
CAS-nummer: 215798-19-9