1-Boc-piperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR909204-100GEA
270
EUR
APOSOR909204-100G
APOSOR909204-25G
1-Boc-piperidine 95%
1-Boc-piperidine
Formule:
C₁₀H₁₉NO₂ MW: 185,27 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD02093935 CAS-nummer: 75844-69-8 |