4-Methylbenzimidazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR909292-250MGEA 80 EUR
APOSOR909292-250MG APOSOR909292-1G
4-Methylbenzimidazole 95%
4-Methylbenzimidazole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD09842603
CAS-nummer: 4887-83-6