4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR909386-1GEA 71.3 EUR
APOSOR909386-1G APOSOR909386-250MG
4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
4-Bromo-2-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₄BrNO
MW: 210,03 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD15144645
CAS-nummer: 713141-12-9