6-Hydroxycoumarin 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR9098-5GEA 129 EUR
APOSOR9098-5G APOSOR9098-1G APOSOR9098-250MG APOSOR9098-10G APOSOR9098-25G
6-Hydroxycoumarin 97%
6-Hydroxycoumarin
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Smeltpunt: 249…253 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00630040
CAS-nummer: 6093-68-1