5,7-Dichloroquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR909992-1GEA 168 EUR
APOSOR909992-1G APOSOR909992-5G APOSOR909992-10G
5,7-Dichloroquinoline 98%
5,7-Dichloroquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD11504933
CAS-nummer: 4964-77-6