1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR910111-250MGEA
190
EUR
APOSOR910111-250MG
APOSOR910111-1G
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole
Formule:
C₁₀H₁₇N₃ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03727253 CAS-nummer: 1187385-66-5 |