2-Phenoxynicotinonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR911174-25GEA 437 EUR
APOSOR911174-25G APOSOR911174-5G
2-Phenoxynicotinonitrile 96%
2-Phenoxynicotinonitrile
Formule: C₁₂H₈N₂O
MW: 196,21
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00015473
CAS-nummer: 14178-15-5