2,3,5,6-Tetramethylpyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR911661-100GEA 147 EUR
APOSOR911661-100G APOSOR911661-500G
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine 98%
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Kookpunt: 190 °C/760mmHg
Smeltpunt: 82…86 °C
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006146
CAS-nummer: 1124-11-4