4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Waarschuwing
APOSOR912026-25GEA 477 EUR
APOSOR912026-25G APOSOR912026-1G APOSOR912026-5G
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 96%
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid
Formule: C₃H₃N₃O₃
MW: 129,0742 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00235172
CAS-nummer: 78350-50-2