Ethyl-5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR912411-1GEA 71.3 EUR
APOSOR912411-1G
Ethyl-5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,1600 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 7126-50-3