(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR912506-25GEA 52.4 EUR
APOSOR912506-25G APOSOR912506-100G
(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile 98%
(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
Formule: C₄H₆ClNO
MW: 119,5500 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00273363
CAS-nummer: 127913-44-4