N-Boc-aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR912520-100GEA
401
EUR
APOSOR912520-100G
APOSOR912520-25G
N-Boc-aniline 98%
N-Boc-aniline
Formule:
C₁₁H₁₅NO₂ MW: 193,2423 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00043723 CAS-nummer: 3422-01-3 |