(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR913779-1GEA 105 EUR
APOSOR913779-1G APOSOR913779-10G APOSOR913779-5G
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol 96%
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
Formule: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00077831
CAS-nummer: 15914-84-8