2-Bromo-4,6-dimethylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR914244-1GEA 176 EUR
APOSOR914244-1G APOSOR914244-5G APOSOR914244-10G
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine 98%
2-Bromo-4,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00082591
CAS-nummer: 4926-26-5