2-Bromocyclopentanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
APOSOR916795-1GEA 597 EUR
APOSOR916795-1G
2-Bromocyclopentanone 95%
2-Bromocyclopentanone
Formule: C₅H₇BrO
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 21943-50-0